Dicyclohexylphenylphosphine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicyclohexyl(phenyl)phosphine
D2411-1G
D2411-5G
TCIAD2411-1GEA
46
EUR
TCIAD2411-1G
TCIAD2411-5G
Dicyclohexylphenylphosphine ≥95.0% (por GC)
Dicyclohexylphenylphosphine
Formula:
C₁₈H₂₇P MW: 274,38 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003854 Núm. CAS: 6476-37-5 EINECS: 229-334-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |