4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32982.03 H32982.06
H32982.03EA 91.1 EUR
H32982.03 H32982.06
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 4707-24-8 Molecular Formula: C7HBrF4O2 Formula Weight: 272.98 Odour: Odourless Melting Point: 142-145° MDL No.: MFCD00075244
Formula: C₇HBrF₄O₂
MW: 272,98 g/mol
Pto. de fusión: 142…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075244
Núm. CAS: 4707-24-8