3-Bromo-2-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-methoxy-2-nitrobenzene
B3486-1G B3486-5G
TCIAB3486-1GEA 21 EUR
TCIAB3486-1G TCIAB3486-5G
3-Bromo-2-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0314 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD11101044
Núm. CAS: 500298-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca88bd6044d8e39a167ca1afa59ce5e717cbced4&vid=ca88bd6044d8e39a167ca1afa59ce5e717cbced4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C