2-Bromo-1,3-dimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25485.14
B25485.06
B25485.03
B25485.14EA
274
EUR
B25485.14
B25485.06
B25485.03
2-Bromo-1,3-dimetoxibenceno ≥98%
2-Bromo-1,3-dimetoxibenceno
Purity: 98%
CAS No.: 16932-45-9
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 91-94°
MDL No.: MFCD07780177
Formula:
C₈H₉BrO₂ Pto. de fusión: 91…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07780177 Núm. CAS: 16932-45-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...