2-Bromo-1,3-dimetoxibenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3488-5G
B3488-1G
B3488-25G
TCIAB3488-5GEA
34
EUR
TCIAB3488-5G
TCIAB3488-1G
TCIAB3488-25G
2-Bromo-1,3-dimetoxibenceno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,3-dimetoxibenceno
Formula:
C₈H₉BrO₂ MW: 217,06 g/mol Pto. Ebullición: 273°C |
Número MDL:
MFCD07780177 Núm. CAS: 16932-45-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |