Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
L17587.06 L17587.18
L17587.06EA 34.2 EUR
L17587.06 L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 4247-02-3 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 2642305
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Pto. de fusión: 74…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020167
Núm. CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8