Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
H0493-25G
H0493-500G
H0493-100G
TCIAH0493-25GEA
28
EUR
TCIAH0493-25G
TCIAH0493-500G
TCIAH0493-100G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00020167 Núm. CAS: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |