Ácido 2,3,6-trimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1563-1G
T1563-5G
TCIAT1563-1GEA
51
EUR
TCIAT1563-1G
TCIAT1563-5G
Ácido 2,3,6-trimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3,6-trimetoxibenzoico
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ MW: 212.1992 g/mol |
Número MDL:
MFCD00092587 Núm. CAS: 60241-74-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 151.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |