2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26464.03 H26464.09
H26464.03EA 53.6 EUR
H26464.03 H26464.09
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 128593-93-1 Molecular Formula: C7H2Cl2FN Formula Weight: 190.00 Melting Point: 44-47° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03840469
Formula: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,00 g/mol
Pto. de fusión: 44…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840469
Núm. CAS: 128593-93-1
EINECS: None
UN: 3439
ADR: 6.1,III