2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33757.03 H33757.06
H33757.03EA 105 EUR
H33757.03 H33757.06
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,10 g/mol
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425705
Núm. CAS: 116465-48-6