2-Methoxythioanisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1851-25G M1851-5G
TCIAM1851-25GEA 141 EUR
TCIAM1851-25G TCIAM1851-5G
2-Methoxythioanisole ≥98.0% (por GC)
2-Methoxythioanisole
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: 19°C
Número MDL: MFCD00792424
Núm. CAS: 2388-73-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56aa7c2687651566c5bd14bb99d8e27dcdc1f6ae&vid=56aa7c2687651566c5bd14bb99d8e27dcdc1f6ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %