1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26063.14 H26063.06
H26063.14EA 266 EUR
H26063.14 H26063.06
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-3-hexylbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 38409-59-5 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 90-98°/5mm MDL No.: MFCD09909567
Formula: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Pto. Ebullición: 90…98 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,179
Pto. de inflamación: >120 °C (248 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909567
Núm. CAS: 38409-59-5