5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
H32155.06
H32155.14
H32155.06EA
83.3
EUR
H32155.06
H32155.14
5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 159277-47-1
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
MDL No.: MFCD15144620
Formula:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15144620 Núm. CAS: 159277-47-1 |