3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
B2969-1G B2969-5G B2969-25G
TCIAB2969-1GEA 16 EUR
TCIAB2969-1G TCIAB2969-5G TCIAB2969-25G
3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.02 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Número MDL: MFCD04972694
Núm. CAS: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d019af9d94753379fddce6554ed5bcc7a421e4e&vid=6d019af9d94753379fddce6554ed5bcc7a421e4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %