6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
H32941.03 H32941.06
H32941.03EA 89.1 EUR
H32941.03 H32941.06
6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 847502-81-2 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Refractive Index: 1.5105
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777161
Núm. CAS: 847502-81-2