2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dibromo-2-methyl-5-nitrobenzene
L13102.06
L13102.14
L13102.06EA
61.1
EUR
L13102.06
L13102.14
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Purity: 95%
CAS No.: 110127-07-6
Molecular Formula: C7H5Br2NO2
Formula Weight: 294.94
Melting Point: 54-57°
Beilstein Reference: 3259701
Formula:
C₇H₅Br₂NO₂ MW: 294.94 g/mol Pto. de fusión: 54…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151807 Núm. CAS: 110127-07-6 |