2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3712-1G
B3712-5G
TCIAB3712-1GEA
34
EUR
TCIAB3712-1G
TCIAB3712-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Pto. Ebullición: 136°C |
Número MDL:
MFCD00134555 Núm. CAS: 41085-43-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |