Benzyl chloromethyl ether 75%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 34.9 EUR
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
Benzyl chloromethyl ether 75%
Benzyl chloromethyl ether
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 102 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,13 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000886
Núm. CAS: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %