Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
B1207.0500 B1207-25G B1207-500G B1207-100G
TCIAB1207.0500EA 0 EUR
TCIAB1207.0500 TCIAB1207-25G TCIAB1207-500G TCIAB1207-100G
Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (por GC)
Benzyl chloromethyl ether
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 56°C
Pto. de inflamación: 91°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000886
Núm. CAS: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af713ec31cef7461211511f5e2c0b83ff92f3355&vid=af713ec31cef7461211511f5e2c0b83ff92f3355&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %