2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
F0661-25G F0661-5G
TCIAF0661-25GEA 135 EUR
TCIAF0661-25G TCIAF0661-5G
2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Pto. de fusión: 19°C
Número MDL: MFCD03412242
Núm. CAS: 437-86-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b2ded5c35b13ab26626c3704fc8006e8111b67b&vid=1b2ded5c35b13ab26626c3704fc8006e8111b67b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %