Bencil metil éter ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Methoxymethyl)benzene
B23490.09
B23490.18
B23490.09EA
46.1
EUR
B23490.09
B23490.18
Bencil metil éter ≥97%
Bencil metil éter
Purity: 99%
CAS No.: 538-86-3
Molecular Formula: C6H5CH2OCH3
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5015
Melting Point: -53°
Boiling Point: 173-175°
Merck Reference: 14,1140
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00025901
Formula:
C₈H₁₀O MW: 122.17 g/mol Pto. Ebullición: 173…175 °C Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0.940 Pto. de inflamación: 56 °C (133 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025901 Núm. CAS: 538-86-3 EINECS: 208-705-7 UN: 3271 ADR: 3 III |