Bencil metil éter ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Methoxymethyl)benzene
B0424-25ML B0424-500ML
TCIAB0424-25MLEA 47 EUR
TCIAB0424-25ML TCIAB0424-500ML
Bencil metil éter ≥97.0% (por GC)
Bencil metil éter
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Pto. de inflamación: 56°C
Número MDL: MFCD00025901
Núm. CAS: 538-86-3
EINECS: 208-705-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01140
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %