4-(2-Metoxietil)fenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-(2-Methoxyethyl) phenol
B23548.09 B23548.18
B23548.09EA 48.2 EUR
B23548.09 B23548.18
4-(2-Metoxietil)fenol ≥98%
4-(2-Metoxietil)fenol
Purity: 98% CAS No.: 56718-71-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 43-45° MDL No.: MFCD00017537
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017537
Núm. CAS: 56718-71-9
EINECS: 260-354-9