4-(2-Metoxietil)fenol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: p-(2-Methoxyethyl) phenol

M1167-25G M1167-500G
TCIAM1167-25GEA 29 EUR
TCIAM1167-25G TCIAM1167-500G
4-(2-Metoxietil)fenol ≥98.0% (por GC)
4-(2-Metoxietil)fenol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00017537
Núm. CAS: 56718-71-9
EINECS: 260-354-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73e25b9ec159f3425706caba698f66b3cc49224e&vid=73e25b9ec159f3425706caba698f66b3cc49224e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR