1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3547-25G
B3547-5G
TCIAB3547-25GEA
148
EUR
TCIAB3547-25G
TCIAB3547-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formula:
C₁₄H₂₁Br MW: 269,23 g/mol Pto. Ebullición: 158°C |
Número MDL:
MFCD00796945 Núm. CAS: 22385-77-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |