2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H26204.03 H26204.06
H26204.03EA 34.4 EUR
H26204.03 H26204.06
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Purity: 99% CAS No.: 14804-39-8 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 85-92° MDL No.: MFCD00024537
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 85…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024537
Núm. CAS: 14804-39-8