Homophthalic anhydride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
156300050 156300250 156301000
ACRO156300050EA 37.8 EUR
ACRO156300050 ACRO156300250 ACRO156301000
Homophthalic anhydride 98%
Homophthalic anhydride
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006894
Núm. CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %