Homophthalic anhydride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A15538.09 A15538.18
A15538.09EA 61.1 EUR
A15538.09 A15538.18
Homophthalic anhydride ≥97%
Homophthalic anhydride
Purity: 97+% CAS No.: 703-59-3 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 5244
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006894
Núm. CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4