DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
119930010
119931000
119930250
ACRO119930010EA
426
EUR
ACRO119930010
ACRO119931000
ACRO119930250
DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
DL-Glutamic acid monohydrate
Formula:
C₅H₉NO₄·1H₂O MW: 165,15 g/mol (147,13 anhy) Pto. de fusión: 194 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150703 Núm. CAS: 19285-83-7 EINECS: 210-522-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15.5 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |