DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
DL-Glutamic Acid Monohydrate
A17719.14
A17719.22
A17719.36
A17719.14EA
33
EUR
A17719.14
A17719.22
A17719.36
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
DL-Glutamic acid monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 19285-83-7
Molecular Formula: C5H9NO4.H2O
Formula Weight: 165.15 (147.13anhy)
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 4155097
Merck Reference: 14,4469
MDL No.: MFCD00150703
Formula:
C₅H₉NO₄·1H₂O MW: 165.15 g/mol (147.13 anhy) Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Densidad: 1.460 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150703 Núm. CAS: 19285-83-7 EINECS: 210-522-2 |