(±)-Aspartic acid 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
105030050 105032500 105030010
ACRO105030050EA 25.5 EUR
ACRO105030050 ACRO105032500 ACRO105030010
(±)-Aspartic acid 99+%
(±)-Aspartic acid
Formula: C₄H₇NO₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063083
Núm. CAS: 617-45-8
EINECS: 210-513-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation -0.3° to +0.3° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Ammonium (NH4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm