(±)-Aspartic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
A13646.0E
A13646.22
A13646.36
A13646.0EEA
282
EUR
A13646.0E
A13646.22
A13646.36
(±)-Aspartic acid ≥98%
(±)-Aspartic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 617-45-8
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Melting Point:
Formula:
C₄H₇NO₄ MW: 133.10 g/mol Pto. de fusión: >300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063083 Núm. CAS: 617-45-8 EINECS: 210-513-3 |