(±)-Aspartic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
A0544-25G A0544-500G
TCIAA0544-25GEA 16 EUR
TCIAA0544-25G TCIAA0544-500G
(±)-Aspartic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(±)-Aspartic acid
Formula: C₄H₇NO₄
MW: 133.10 g/mol
Pto. de fusión: 280°C
Número MDL: MFCD00063083
Núm. CAS: 617-45-8
EINECS: 210-513-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db43af7b2b1a1e16a9aa458b67204344fb535c0d&vid=115d75703194ca8611108689871c6d34dc527549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl almost transparency