Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
B25077.14 B25077.22
B25077.14EA 50.8 EUR
B25077.14 B25077.22
Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Purity: 98% CAS No.: 21702-79-4 Molecular Formula: C8H6Br2O3 Formula Weight: 309.94 Melting Point: 150-152° MDL No.: MFCD00017534
Formula: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309,94 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017534
Núm. CAS: 21702-79-4