Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
B25683.14
B25683.06
B25683.14EA
234
EUR
B25683.14
B25683.06
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 214822-96-5
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 89-91°
MDL No.: MFCD06797457
Formula:
C₈H₇FO₃ MW: 170.14 g/mol Pto. de fusión: 89…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797457 Núm. CAS: 214822-96-5 |