Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
M1919-25G M1919-5G
TCIAM1919-25GEA 279 EUR
TCIAM1919-25G TCIAM1919-5G
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Número MDL: MFCD06797457
Núm. CAS: 214822-96-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f444740de95fa0ac74fcee8878c1aac15bc845&vid=22f444740de95fa0ac74fcee8878c1aac15bc845&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C