5-Methylisophthalic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25496.06
B25496.03
B25496.06EA
81.4
EUR
B25496.06
B25496.03
5-Methylisophthalic acid ≥98%
5-Methylisophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 499-49-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 296-300°
MDL No.: MFCD00013986
Formula:
C₉H₈O₄ Pto. de fusión: 296…300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013986 Núm. CAS: 499-49-0 EINECS: 207-881-2 |