5-Methylisophthalic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

M1903-25G M1903-5G
TCIAM1903-25GEA 163 EUR
TCIAM1903-25G TCIAM1903-5G
5-Methylisophthalic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Methylisophthalic acid
Formula: C₉H₈O₄
Pto. de fusión: 298°C
Número MDL: MFCD00013986
Núm. CAS: 499-49-0
EINECS: 207-881-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a195d40d958aa4c4fe0809309f9e20d2333b6c99&vid=a195d40d958aa4c4fe0809309f9e20d2333b6c99&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR