4-tert-Butylphthalic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1337-25G B1337-5G
TCIAB1337-25GEA 192 EUR
TCIAB1337-25G TCIAB1337-5G
4-tert-Butylphthalic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-tert-Butylphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD00060127
Núm. CAS: 32703-79-0
EINECS: 251-165-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency