2,3-Epoxipropil isopropil éter ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
G0255-25ML
G0255-500ML
TCIAG0255-25MLEA
24
EUR
TCIAG0255-25ML
TCIAG0255-500ML
2,3-Epoxipropil isopropil éter ≥96.0% (por GC)
2,3-Epoxipropil isopropil éter
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 132°C Pto. de inflamación: 33°C |
Número MDL:
MFCD00005139 Núm. CAS: 4016-14-2 EINECS: 223-672-9 UN: 3271 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |