Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-methylnicotinate
L03256.06
L03256.14
L03256.06EA
80.3
EUR
L03256.06
L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 1721-26-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Recognizable
Boiling Point: 107-108°/13mm
Beilstein Reference: 118200
MDL No.: MFCD00006336
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol Pto. Ebullición: 107…108 °C (13 mmHg) Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006336 Núm. CAS: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |