Ethyl-2-methylnicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0860-25G E0860-5G
TCIAE0860-25GEA 182 EUR
TCIAE0860-25G TCIAE0860-5G
Ethyl-2-methylnicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-methylnicotinate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00006336
Núm. CAS: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1e878a8d702899b56c67915c19506b21c59a93a&vid=a1e878a8d702899b56c67915c19506b21c59a93a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %