Cloruro de indio (III) hidrato ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
11859.09 11859.18 11859.30
11859.09EA 91.9 EUR
11859.09 11859.18 11859.30
Cloruro de indio (III) hidrato ≥99.99% (metals basis)
Cloruro de indio (III) hidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 143983-91-9 Molecular Formula: InCl3.xH2O Formula Weight: 221.18(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Formula: Cl₃In·H₂O
MW: 221,18 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149744
Núm. CAS: 143983-91-9
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,4958