Hidróxido de indio (III) ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11855.09 11855.18
11855.09EA 110 EUR
11855.09 11855.18
Hidróxido de indio (III) ≥99.998% (metals basis)
Hidróxido de indio (III)
Purity: 99.998% CAS No.: 20661-21-6 Molecular Formula: In(OH)3 Formula Weight: 165.84 Physical Form: -100 Mesh Powder Melting Point: 150° -H2O MDL No.: MFCD00011056
Formula: H₃InO₃
Pto. de fusión: 150 °C (-H₂O)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011056
Núm. CAS: 20661-21-6
EINECS: 243-947-7