Gadolinium nitride ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Gadolinium(III) nitride
46709.03
46709.06
46709.03EA
47.5
EUR
46709.03
46709.06
Gadolinium nitride ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium nitride
Formula:
GdN MW: 171,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049943 Núm. CAS: 25764-15-2 EINECS: 247-250-9 |