Disulfato de circonio tetrahidrato ≥98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
41041.22 41041.36 41041.A3
41041.22EA 52.6 EUR
41041.22 41041.36 41041.A3
Disulfato de circonio tetrahidrato ≥98% (metals basis)
Disulfato de circonio tetrahidrato
Purity: 98+% CAS No.: 7446-31-3 Molecular Formula: Zr(SO4)2.4H2O Formula Weight: 355.40 (283.34anhy) Physical Form: -20 Mesh Density: 3.22 Appearance: White Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,10182 MDL No.: MFCD00149267
Catalyst support
Formula: O₈S₂Zr·4H₂O
MW: 355.396 g/mol
Densidad: 3.22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149267
Núm. CAS: 7446-31-3
EINECS: 238-694-4
Índice Merck: 14,10182