Disulfato de circonio tetrahidrato ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43194.22 43194.14
43194.22EA 886 EUR
43194.22 43194.14
Disulfato de circonio tetrahidrato ≥99.99% (metals basis)
Disulfato de circonio tetrahidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-31-3 Molecular Formula: Zr(SO4)2.4H2O Formula Weight: 355.40 (283.34anhy) Physical Form: Crystalline powder Density: 3.22 Appearance: White Merck Reference: 14,10182 MDL No.: MFCD00149267
Formula: O₈S₂Zr·4H₂O
MW: 355.396 g/mol
Densidad: 3.22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149267
Núm. CAS: 7446-31-3
EINECS: 238-694-4
Índice Merck: 14,10182