Rhodium(III) oxide pentahydrate ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 59%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12667.01 12667.03 12667.06
12667.01EA 441 EUR
12667.01 12667.03 12667.06
Rhodium(III) oxide pentahydrate ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 59%, Premion®
Rhodium(III) oxide pentahydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 39373-27-8 Molecular Formula: Rh2O3.5H2O Formula Weight: 343.88 (253.81anhy) Physical Form: Powder Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00149843
Formula: O₃Rh₂·5H₂O
Pto. de fusión: Dec.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149843
Núm. CAS: 39373-27-8
EINECS: 234-846-9