3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A18210.06 A18210.14
A18210.06EA 41.3 EUR
A18210.06 A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3153-44-4 Molecular Formula: C11H12O4 Formula Weight: 208.21 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 785074
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Pto. de fusión: 147…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002795
Núm. CAS: 3153-44-4
EINECS: 221-593-4