4-Nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0862-25G
N0862-5G
TCIAN0862-25GEA
151
EUR
TCIAN0862-25G
TCIAN0862-5G
4-Nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Nitro-1H-pyrazole
Formula:
C₃H₃N₃O₂ MW: 113,0800 g/mol Pto. Ebullición: 323°C |
Número MDL:
MFCD00159626 Núm. CAS: 2075-46-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |